Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals IGF-1R-hæmmer, PPP
Artikelnummer. 15437129
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437129 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15437129 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65916.MA
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 477-47-4 | C22H22O8, C22H22O8 | 414.41 g/mol
Picropodophyllotoxin er en insulinlignende vækstfaktor-I (IGF-I) receptorkinasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Picropodophyllotoxin er en insulinlignende vækstfaktor-I (IGF-I) receptorkinasehæmmer
CAS 477-47-4
Molekylær formel C22H22O8
Formel vægt 414,40 g/mol
Synonym Insulinlignende vækstfaktor-1-receptorhæmmer; Picropodophyllin
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof