Få mere at vide
IGEPAL∣r CA-630
Artikelnummer. p-7042015
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15443719
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61055.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
IGEPAL∣r CA-630, CAS # 9002-93-1, is a nonionic and non-denaturing detergent used mainly for the solubilization, isolation, and purification of membrane protein complexes.
Vaskemiddel, svarende til Nonidet P-40. Til solubilisering af membranproteiner, IGEPAL™ CA-630 bruges som rengøringsmiddel i papirindustrien, håndrens, metalrens. Det er velegnet til solubilisering, isolering og oprensning af membranproteinkomplekser og i todimensionel gelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • IGEPAL∣r CA-630 er et ikke-ionisk og ikke-denaturerende rengøringsmiddel svarende til Nonidet P-40
Anvendelse
  • IGEPAL∣r CA-630 bruges hovedsageligt til solubilisering, isolering og oprensning af membranproteinkomplekser og i todimensionel gelelektroforese
  • IGEPAL∣r CA-630 kan bruges i sammensætningen af homogeniserende buffere under western blotting-teknik i musemuskelhomogenater
  • Det er blevet brugt i X-gal-farvning til at studere lacZ-ekspressionen
  • IGEPAL∣r CA-630 er også en komponent i cellelysebufferen for at fremstille RT-qPCR-klare cellelysater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
MDL nummer MFCD00132505
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylphenyl-polyethylene glycol
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IGEPAL™ CA-630
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Tæthed 1.060
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • IGEPAL CA-630
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: IGEPAL CA-630