Få mere at vide
IGEPAL∣r CA-630
Artikelnummer. 15453719
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453719 500 mL 500ml
15443719 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15453719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61055.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
IGEPAL∣r CA-630, CAS # 9002-93-1, er et ikke-ionisk og ikke-denaturerende detergent, der hovedsageligt bruges til opløselighed, isolering og rensning af membranproteinkomplekser.
Vaskemiddel, svarende til Nonidet P-40. Til solubilisering af membranproteiner, IGEPAL™ CA-630 bruges som rengøringsmiddel i papirindustrien, håndrens, metalrens. Det er velegnet til solubilisering, isolering og oprensning af membranproteinkomplekser og i todimensionel gelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • IGEPAL∣r CA-630 er et ikke-ionisk og ikke-denaturerende rengøringsmiddel svarende til Nonidet P-40
Anvendelse
  • IGEPAL∣r CA-630 bruges hovedsageligt til solubilisering, isolering og oprensning af membranproteinkomplekser og i todimensionel gelelektroforese
  • IGEPAL∣r CA-630 kan bruges i sammensætningen af homogeniserende buffere under western blotting-teknik i musemuskelhomogenater
  • Det er blevet brugt i X-gal-farvning til at studere lacZ-ekspressionen
  • IGEPAL∣r CA-630 er også en komponent i cellelysebufferen for at fremstille RT-qPCR-klare cellelysater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
MDL nummer MFCD00132505
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylphenyl-polyethylene glycol
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IGEPAL™ CA-630
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Tæthed 1.060
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • IGEPAL CA-630
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: IGEPAL CA-630