Få mere at vide
IGEPAL∣r CA-630
Beskrivelse
Vaskemiddel, svarende til Nonidet P-40. Til solubilisering af membranproteiner, IGEPAL™ CA-630 bruges som rengøringsmiddel i papirindustrien, håndrens, metalrens. Det er velegnet til solubilisering, isolering og oprensning af membranproteinkomplekser og i todimensionel gelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- IGEPAL∣r CA-630 er et ikke-ionisk og ikke-denaturerende rengøringsmiddel svarende til Nonidet P-40
Anvendelse
- IGEPAL∣r CA-630 bruges hovedsageligt til solubilisering, isolering og oprensning af membranproteinkomplekser og i todimensionel gelelektroforese
- IGEPAL∣r CA-630 kan bruges i sammensætningen af homogeniserende buffere under western blotting-teknik i musemuskelhomogenater
- Det er blevet brugt i X-gal-farvning til at studere lacZ-ekspressionen
- IGEPAL∣r CA-630 er også en komponent i cellelysebufferen for at fremstille RT-qPCR-klare cellelysater
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IGEPAL™ CA-630 |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Tæthed | 1.060 |
| Mængde | 100 mL |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
Sikkerhed og håndtering
- IGEPAL CA-630
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: IGEPAL CA-630