Få mere at vide
Igepal CO-520, TRC
Artikelnummer. 30399345
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399345 10 g
30389903 1 g
30394775 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI26505010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68412-54-4
Molekylær formel (C2H4O)n.C15H24O
Synonym ?-(Nonylphenyl)-?-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) Branched Polymer, Manual Registration, Generic Registration
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nonylphenol-ethoxylate (penta-) (technical) (branched)
Mængde 10 g