Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IgE Ucoated ELISA Kit
Artikelnummer. 15530907
Mængde:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 15530907
Brand: Invitrogen™ 885046077
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Muse-immunoglobulin E (IgE) ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af muse-IgE. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IgE er en af de fem klasser af immunglobuliner, der findes i pattedyr. Monomerer består af to tunge (epsilon) kæder med 4 Ig-lignende konstante domæner og to lette kæder. IgE spiller en væsentlig rolle i type I overfølsomhed (allergiske reaktioner såsom høfeber, astma, nældefeber, anafylatisk shock) ved at binde sig til Fc-receptorer på basofiler og mastceller. Tværbinding af IgE bundet til Fc-receptorer inducerer degranulering af mastceller og basofiler, der fremmer allergiske manifestationer. IgE er også funktionelt vigtigt for immunitet mod parasitter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 4 til 250 ng/ml
Assay følsomhed 4 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 380792
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, Biotin-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Enzym: Præ-titreret Avidin-HRP, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Immunoglobulin E
Mål Mus IgE
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min