Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IgE ELISA Kit
Beskrivelse
Muse-immunoglobulin E (Ms IgE) ELISA kvantificerer Ms IgE i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Ms IgE. Metodens princip The Mouse IgE solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 0,137 til 100 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.14 ng/mL |
| Kalibreringsområde | 0,14 ng/ml til 100 ng/ml |
| Oversigt | IgE ELISA Kit, 96 assays, 1 kit, musearter, andre proteiner, proteinfamilie, kolorimetrisk detektionsmetode, enzymbundet immunosorbent assay designet til kvantificering og påvisning af IgE i prøver |
| Detekterbare analytter | Mus IgE |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Andre proteiner |
| Vis mere |