missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IgA1 Antibody (RM124), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18205153 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18205153 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18205153 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP262024B

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

IgA1 Monoclonal specifically detects IgA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen IgA1
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon RM124
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Biotin
Fortynding Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry 0.5ug/ml - 2ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5ug/ml - 2ug/ml, Immunocytochemistry 0.5 - 2 ug/mL
Formulering PBS, 50% Glycerol, 1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gene Alias Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin
Gensymboler IGHA1
Værtsarter Rabbit
Immunogen Human IgA
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 50 μg
Primær eller sekundær Secondary
Gen-id (Entrez) 3493
Testspecificitet This antibody reacts to human IgA1, and very slightly cross reacts with IgA2. No cross reactivity with human IgG, IgM, IgD, or IgE.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.