missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IgA Rabbit anti-Mouse, Clone: RM220, Abnova™
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgA |
| Applikationer | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | RM220 |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Oversigt | Rabbit monoclonal antibody raised against native mouse IgA. |
| Fortynding | ELISA (0.005 - 0.2 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry (0.5 - 2 ug/mL) Immunohistochemistry (0.5 - 2 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blot (0.5 - 2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulering | In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide) |
| Gene Alias | IgA/Igha |
| Gensymboler | Igh-2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?