Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IgA ELISA Kit
Beskrivelse
Muse-immunoglobulin A (Ms IgA) ELISA kvantificerer Ms IgA i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms IgA. Princip for metoden Musen IgA solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 2,05 til 500 ng/ml |
| Assay følsomhed | 1.5 ng/mL |
| Kalibreringsområde | 1,5 ng/ml til 500 ng/ml |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Andre proteiner |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Denne ELISA par-antistof detekterer muse-IgA. Andre arter ikke bestemt. |
| Tilstrækkelig til | 96 assays |
| Vis mere |