Få mere at vide
IgA Antibody (SPM187), Allophycocyanin , R&D Systems™
Artikelnummer. 18614527 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18614527 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18614527 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP311572APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6260.81 DKK
    5481.00 DKK / 0.1ml
    Spare 779.81 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgA Monoclonal antibody specifically detects IgA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgA
Applikationer Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM187
Konjugeret APC
Formulering PBS
Gene Alias Immunoglobulin A
Værtsarter Mouse
Immunogen Purified human IgA
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3493
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinje Novus