Få mere at vide
Ifosfamide, TRC
Artikelnummer. 30136598
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136598 100 mg
18013940 250 mg
18063330 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI265000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3778-73-2
Molekylær formel C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Molekylvægt (g/mol) 261.09
Synonym Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
IUPAC navn N,3-bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amin
SMIL ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ifosfamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
Formel vægt 260.0248