Få mere at vide
Ifosfamid
Artikelnummer. 15638735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15638735 5 g 5g
15628735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15638735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461350050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3778-73-2 | C7H15Cl2N2O2P | 261,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3778-73-2
Molekylær formel C7H15Cl2N2O2P
Molekylvægt (g/mol) 261.09
InChI nøgle HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
PubChem CID 3690
ChEBI CHEBI:5864
IUPAC navn N,3-bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amin
SMIL C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ifosfamide
Smeltepunkt 39,0 °C til 42,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Formel vægt 261.09
Procent renhed ≥97,5 % (ELSD) (HPLC)