Få mere at vide
Ifosfamid
Artikelnummer. 15628735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15628735 1 g 1g
15638735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15628735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461350010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3778-73-2 | C7H15Cl2N2O2P | 261,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3778-73-2
Molekylær formel C7H15Cl2N2O2P
Molekylvægt (g/mol) 261.09
InChI nøgle HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
PubChem CID 3690
ChEBI CHEBI:5864
IUPAC navn N,3-bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amin
SMIL C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ifosfamide
Smeltepunkt 39.0°C to 42.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 1 g
Formel vægt 261.09
Procent renhed ≥97.5% (ELSD) (HPLC)