Få mere at vide
Ifosfamide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ifosfamide |
| CAS | 3778-73-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ifosfamide |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C7 H15 Cl2 N2 O2 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl |
| Vis mere |