Få mere at vide
Ifosfamide-d4, TRC
Artikelnummer. 30392606
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30392606 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30392606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI2650021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ifosfamide-d4
CAS 1189701-13-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 2H4 H11 Cl2 N2 O2 P
Mængde 1 mg
Synonym Ifosfamide-D4
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)/i2D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NP1(=O)OCCCN1CCCl
IUPAC navn 3-(2-chloroethyl)-N-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 265.11
Formel vægt 264.0499
Procent renhed >95