Få mere at vide
Invitrogen™ Human IFN gamma Ucoated ELISA Kit
Beskrivelse
Human Interferon gamma (IFNγ ) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af humant IFNγ . Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P01579 |
| Analyseområde | 4 til 500 pg/ml |
| Assay følsomhed | 8 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme Enzyme: Pre-titrated Streptavidin-HRP Substrate: 1X TMB Solution Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Uncoated ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |