Få mere at vide
Invitrogen™ Human IFN gamma ELISA Kit
Artikelnummer. 15531767
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15531767
Brand: Invitrogen™ BMS228
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
ELISA
Human Interferon gamma (Hu IFNγ ) ELISA kvantificerer Hu IFNγ i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IFNγ . Metodens princip The Human IFNγ fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) er en makrofagaktiveringsfaktor og immuninterferon, der primært produceres af T-lymfocytter og naturlige dræberceller som reaktion på antigener, mitogener, Staphylococcus enterotoxin B, phytohæmaglutanin og andre cytokiner. IFN gamma er et dimert protein bestående af to underenheder på 146 aminosyrer. IFN gamma er et glycoprotein, der funktionelt eksisterer som en homodimer på ca. 45 kDa. På SDS-PAGE vises IFN gamma som en kombination af 25, 20 og mindre 15,5 kDa bånd som et resultat af differentiel glycosylering. Den biologiske aktivitet af IFN gamma-homodimeren er meget artsspecifik. Humant IFN gamma viser ikke krydsreaktivitet med mus. IFN gammafunktion inkluderer følgende: antiviral aktivitet, tumor antiproliferativ aktivitet, induktion af klasse I og II MHC, makrofagaktivering og forbedret immunoglobulinsekretion af B-lymfocytter. IFN gamma er involveret i cytokinregulering og virker også synergistisk med andre cytokiner. Aktivering af IFN gamma sker gennem binding af IFN gamma receptor I og II og aktivering af JAK-STAT pathwayen. IFN gamma viser ikke nogen homologi med IFN alfa eller IFN beta, men human IFN gamma viser ca. 40% sekvenshomologi med muse IFN gamma. IFN gamma opreguleres af IL2, FGF basic, EGF og nedreguleres af vitamin D3 eller DMN. IFN gamma-genmutationer er forbundet med aplastisk anæmi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01579
Analyseområde 1,6 til 100 pg/ml
Assay følsomhed 0.99 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3458
Gen symbol IFNG
Interassay CV 5.7%
Intraassay CV 4.5
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Immun interferon, IFG
Mål IFN gamma
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min