Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mus IFN-alpha/IFN-beta Panel, 2plex
Artikelnummer. 17024457
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17024457 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17024457 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX02A22187901
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
De ProcartaPlex Mus IFN-alpha/IFN-beta Panel 2plex gør det muligt for forskere at udforske immunfunktionen ved at analysere 2 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi.
The ProcartaPlex Mouse IFN-alpha/IFN-beta Panel 2plex enables researchers to explore immune function by analyzing 2 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. IFN alpha and IFN beta have immunomodulatory activities and play important roles in antiviral responses and antiproliferative mechanisms. The panel is provided in a ready-to-use format with individual vials of capture and detection reagents formulated at 1X concentration, requiring less pipetting and experimental setup. It is not combinable with simplexes or other panels.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.
ProcartaPlex multiplex panels are available in multiple formats across six species (human, mouse, rat, nonhuman primate, porcine, and canine). Visit our ProcartaPlex Immunoassays page for more information and available products.
Target list [bead region]: IFN alpha [30], IFN beta [77]
De ProcartaPlex Mus IFN-alpha/IFN-beta Panel 2plex gør det muligt for forskere at udforske immunfunktionen ved at analysere 2 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. IFN alfa og IFN beta har immunmodulerende aktiviteter og spiller vigtige roller i antivirale responser og antiproliferative mekanismer. Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Det kan ikke kombineres med simplekser eller andre paneler.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg vores ProcartaPlex Immunoassays side for mere information og tilgængelige produkter.
Målliste [perleområde]: IFN alfa [30], IFN beta [77]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Reproducerbare, pålidelige resultater —valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
  • Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
  • Veletableret Luminex teknologi —højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en –enkelt 25 50μ —L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information og tilgængelige produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 96 prøver
Arter Mus
Kombinerbarhed Ikke-kombinerbar
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Multiplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Indhold og opbevaring
•2 hætteglas Mouse Standard Mix 1B (lyofiliseret)
• 2 hætteglas Mouse Standard IFN beta (lyofiliseret)
• 1 hætteglas Capture Bead Mix (1X)
• 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistofblanding (1X)
• 1 flaske læsebuffer (1X)
• 1 flaske Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaske Universal Assay Buffer (1X)
• 1 flaske vaskebuffer (10X)
• 8-rørs strimmel
• Klæbende film
• Fladbundet 96-brønds plade, sort Opbevares
ved 2 C °til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi