Få mere at vide
Ifenprodil, TRC
Artikelnummer. 30394172
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394172 50 mg
30390009 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI25800350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23210-56-2
Molekylær formel C21H27NO2
Molekylvægt (g/mol) 325.44
Synonym alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidineethanol, (±)-Ifenprodil, 1-Methyl-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl-1-(4-benzylpiperidine), 2-(4-Benzylpiperidino)-1-(1-hydroxyphenyl)-1-propanol, RC 61-91
IUPAC navn 4-[2-(4-benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenol
SMIL CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(Cc3ccccc3)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ifenprodil
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27NO2/c1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3
Formel vægt 325.2042