Få mere at vide
Ifenprodil Hemitartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ifenprodil Hemitartrate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1 |
| Formel vægt | 800.4248 |