Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ifenprodil hemitartrate
Beskrivelse
NMDA receptor antagonist, acting at the polyamine site. Also an α-adrenergic vasodilator. σ2 ligand displaying about 3-fold selectivity over σ1 sites.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ifenprodil hemitartrate |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C46H60N2O10 |
| Formel vægt | 400.49 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 800.99 |