Få mere at vide
Ifenprodil hemitartrate, 99%
Artikelnummer. 15443619
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443619 10 mg 10mg
15453619 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60932.MA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
NMDA-receptorantagonist, der virker på polyaminstedet
NMDA-receptorantagonist, der virker på polyaminstedet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23210-56-2
Molekylær formel C21H27NO2
Molekylvægt (g/mol) 325.452
MDL nummer MFCD01529999
InChI nøgle UYNVMODNBIQBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ifenprodil, vadilex, ifenprodil tartrate, dilvax, creocral, ifenprodil inn:dcf, ifenprodilum inn-latin, unii-r8oe3p6o5s, 4-2-4-benzylpiperidin-1-yl-1-hydroxypropyl phenol, r8oe3p6o5s
PubChem CID 3689
IUPAC navn 4-[2-(4-benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenol
SMIL CC(C(C1=CC=C(C=C1)O)O)N2CCC(CC2)CC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ifenprodil hemitartrate
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Merck Index 14,4895
Formel vægt 400.49
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver