Få mere at vide
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7214294
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17146564 100 mg
17156564 250 mg
17166564 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17146564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66656.MC
CAS: 2055812-53-6 | C114H118N4O4S4 | 1736.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2055812-53-6
Molekylær formel C114H118N4O4S4
Molekylvægt (g/mol) 1736.46
InChI nøgle MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
IUPAC navn 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(dicyanomethyliden)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yliden]methyl}-3-[(2-ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)-9,9,18,18-tetrakis(4-dittaphenyl)-5-dittaphenyl)-5-dittaphenyl)-5-dittaphenyl)-5- [10.6.0.03,10.04,8.013,17]octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl]-4-[(2-ethylh) exyl)oxy]thiophen-2-yl}methyliden)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yliden]propandinitril
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IEICO
Mængde 100 mg
Formel vægt 1736.44
Fysisk form Fast stof