Få mere at vide
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IEICO |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 1736.44 |
| Fysisk form | Fast stof |