Få mere at vide
IEICO-4Cl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17196574
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17196574 250 mg
17186574 100 mg
17106584 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17196574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66752.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2240998-88-1
Molekylær formel C{1}{1}{4}H{1}{1}{4}Cl{4}N{4}O{4}S{4}
Synonym 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-(((4,4,9-tris(4-hexylphenyl)-9-(4-pentylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-dichloro-3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IEICO-4 Cl
Mængde 250 mg
Formel vægt 1874.22
Fysisk form Fast stof