Få mere at vide
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ General Identification Labels
Farve:
Hvid, Blå, Blue
Hvid, Rød, Red
Sort, Gul, Yellow
Sort, Hvid, White
Sort, Klar, Clear
Størrelse (engelsk):
25 fod x 1,5 tommer
30 fod x 0,5 tommer (L x B)
30 fod x 1 tomme
30 fod x 1,5 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for the IDXPERT and LABXPERT printers
- Available in a variety of colors and sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS5609:1986 Section 2 and section 3 |
| Oversigt | Compatible surface: Powder Coated, Rough, Smooth and Textured |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent, Cold-temperature |
| Farve | Hvid, Blå, Blue |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Vinyl (B-595) |
| Produkttype | IDXPERT and LABXPERT Label |
| Til brug med (applikation) | Panel Identification, Voice/Data Identification, General and Industrial Identification, Laboratory Identification |
| Til brug med (udstyr) | iDXPERT Printer and LabXpert Label Printer |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |