Få mere at vide
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ General Identification Labels
Artikelnummer. 11851633
Farve:
Hvid, Blå, Blue
Hvid, Rød, Red
Sort, Gul, Yellow
Sort, Hvid, White
Sort, Klar, Clear
Størrelse (engelsk):
25 fod x 1,5 tommer
30 fod x 0,5 tommer (L x B)
30 fod x 1 tomme
30 fod x 1,5 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11851633
Brand: Brady™ 142322
Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for IDXPERT and LABXPERT printers. Brady™ General Identification Labels are made of vinyl film with permanent adhesive.
  • Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for the IDXPERT and LABXPERT printers
  • Available in a variety of colors and sizes
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS5609:1986 Section 2 and section 3
Oversigt Compatible surface: Powder Coated, Rough, Smooth and Textured
Klæbende type Acrylic, Permanent, Cold-temperature
Farve Hvid, Blå, Blue
Slutte Gloss
Materiale Vinyl (B-595)
Produkttype IDXPERT and LABXPERT Label
Til brug med (applikation) Panel Identification, Voice/Data Identification, General and Industrial Identification, Laboratory Identification
Til brug med (udstyr) iDXPERT Printer and LabXpert Label Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Ea.
Størrelse (engelsk) 30 fod x 1 tomme
Størrelse (metrisk) 9.1 m x 25.4 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +82°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Længde (engelsk) 30 ft.
Længde (metrisk) 9.14 m
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (engelsk) Tape 1 in.