Få mere at vide
Brady™ IDXPERT™ B-427 Self-Laminating Voice and Data Communication Cable Marker Labels
Artikelnummer. 11594344 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på gul
Sort på hvid
Dimensioner (L x B):
0,5 x 0,75 tommer (B x H)
0,5 x 1 tomme (B x H)
0,5 x 1,25 tommer (B x H)
0,5 x 1,5 tommer (B x H)
0,75 x 1 tomme (B x H)
0,75 x 1,5 tommer (B x H)
1 x 1 tomme
1 x 1,25 tommer (B x H)
1 x 1,5 tommer (B x H)
1 x 2,5 tommer (B x H)
1 x 4 tommer (B x H)
1,5 x 1,25 tommer (B x H)
1,5 x 1,5 tommer
1,5 x 2,5 tommer (B x H)
1,5 x 4 tommer (B x H)
1,5 x 6 tommer (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11594344 Sort på hvid 0,5 x 1 tomme (B x H) -
11584344 Sort på hvid 0,5 x 1,25 tommer (B x H) -
11524344 Sort på hvid 1 x 1,25 tommer (B x H) -
11504354 Sort på hvid 0,5 x 0,75 tommer (B x H) -
11594334 Sort på hvid 1,5 x 1,25 tommer (B x H) -
11554334 Sort på hvid 1,5 x 2,5 tommer (B x H) 1 rulning
11564344 Sort på hvid 0,75 x 1 tomme (B x H) -
10561845 Sort på gul 1 x 1 tomme 1 rulning
11564334 Sort på hvid 1 x 2,5 tommer (B x H) -
11574334 Sort på gul 1 x 2,5 tommer (B x H) -
11534334 Sort på hvid 1 x 4 tommer (B x H) 1 rulning
11544334 Sort på gul 1 x 4 tommer (B x H) -
11574344 Sort på gul 0,5 x 1,5 tommer (B x H) -
11504344 Sort på hvid 1 x 1,5 tommer (B x H) 1 rulning
11534344 Sort på gul 0,75 x 1,5 tommer (B x H) -
11514344 Sort på gul 1 x 1,5 tommer (B x H) 1 rulning
11584334 Sort på hvid 1,5 x 1,5 tommer -
11524334 Sort på hvid 1,5 x 4 tommer (B x H) -
11514334 Sort på hvid 1,5 x 6 tommer (B x H) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11594344 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800768
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For use with IDEXPERT printers. Brady Self-Laminating Vinyl Labels are used for wire and cable marking, panel identification and voice/data identification
  • Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer
  • Material is UL recognized
  • Used for mounting to rigid panels
Tekniske data
Produkttype IDXPERT Label
Farve Sort på hvid
Til brug med (udstyr) IDXPERT Label Printer
Materiale Self-laminating Vinyl (B-427)
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (metrisk) 25.40 mm
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1 tomme (B x H)
Klæbende type Permanent
Oversigt Conformability, Good Clarity, Self-Extinguishing, Self-Laminating material
Slutte Matte
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +70°C
Certificeringer/compliance UL Recognized
Mængde 450/Roll