Få mere at vide
SI Analytics™ IDS Elektrode pH-E A 157 IDS
Artikelnummer. 15986685 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 14
Artikelnummer. pH-område
15986685 0 til 14
1 options
Artikelnummer. 15986685 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285100080
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
A 157 IDS pH-kombinationselektrode til brug i tekniske, farmaci, biologi, bioteknologi, medicin og mikrobiologi.
  • Mikroelektrode
  • Glas skaft
  • Pt kryds
  • Elektrolyt KCl 3 mol/l
  • Silamid™ reference
  • Temperaturføler NTC 30 kOhm
  • Cylindrisk membran
  • A-glas
  • 1,5 m fast kabel med digitalstik
  • Længde 200 (70/130) mm, 12/5 mm dia.
  • -5 til +100 °C
  • 0 til 14 pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Pt junction, 1,5 m fast kabel med digitalt stik
Materiale Glas skaft
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +100 °C
Til brug med (applikation) Teknik, farmaci, biologi, bioteknologi, medicin og mikrobiologi
Model- A 157
Længde (metrisk) 200 (70/130) mm
Længde (metrisk) kabel 1,5 m fast kabel
Diameter (metrisk) krop 12/5 mm