Få mere at vide
WTW™ IDS Ledningsevnecelle TetraCon™ 925/LV med gaffeldesign
Artikelnummer. 16232431
Skift visning
Materiale:
Epoxy-krop
Artikelnummer. Materiale
16232431 Epoxy-krop
1 options
Artikelnummer. 16232431 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301719
Forventet forsendelse: 30-11-2026
De WTW™ IDS Conductivity Cell 925/LV med gaffeldesign har bevist TetraCon™ teknologi og er ideel til små prøver såsom pastaer.
  • IDS ledningsevnemåling
  • Gennemprøvet fire-elektrode teknologi
  • Automatisk overførsel af cellekonstant og temperaturkompensation
  • Særligt velegnet til små prøver (ca. 2,5 ml) og pasta-lignende prøver
  • Cellekonstant 0,469 cm -1
  • Gaffel design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt IDS ledningsevnecelle med fire grafitelektroder, epoxyskaft
Type Konduktivitetscelle
Til brug med (applikation) Måling af lille prøve (2,0,5 mL), især pastaer
Inkluderer Stikhoved til AS/IDS-x kabler eller trådløse moduler IDS WLM-S
Materiale Epoxy-krop