Få mere at vide
IDRA-21, TRC
Artikelnummer. 30398065
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398065 250 mg
30396061 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI232500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22503-72-6
Molekylær formel C8H9ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 232.69
Synonym 7-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide
IUPAC navn 7-chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin 1,1-dioxid
SMIL CC1Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IDRA-21
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-5,10-11H,1H3
Formel vægt 232.0073