Få mere at vide
Idoxuridin, TRC
Artikelnummer. 30408737
Skift visning
Mængde:
50 mg
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30408737 50 mg -
30406604 5 g -
30389874 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI20575050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-42-2
Molekylær formel C9 H11 I N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 354.1
Synonym Idoxuridine, Uridine, 2'-deoxy-5-iodo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2'-Deoxy-5-iodouridine (ACI), (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil, 5-Iodo-2'-deoxyuridine, 5-Iodo-2'-desoxyuridine, 5-Iododeoxyuridine, 5-Iodouracil deoxyriboside, 5IUDR, Allergan 211, Dendrid, Emanil, Herpe-Gel, Herpesil, Herpidu, Herplex, Idexur, Idoxene, Idoxuridin, IDU, Idu Oculos, Iducher, Idulea, IDUR, Iduridin, Iododeoxyuridine, Iododeozyuridine, IUDR, Joddeoxiuridin, Kerecid, MeSH ID: D007065, NSC 39661, Ophthalmadine, SKF 14287, Stoxil, Stoxip, Synmiol, Virudox
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Idoxuridine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Formel vægt 353.9713