Få mere at vide
Idoxuridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17901586
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17901586 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17901586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0791.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Idoxuridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Idoxuridine
CAS 54-42-2
Analyt- eller komponentnavne Idoxuridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 I N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Idoxuridine
InChI formel InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 354.1
Mængde 500 mg
Formel vægt 353,9713 g/mol