Learn More
Idoxuridine, MedChemExpress
Beskrivning
Idoxuridine (5-Iodo-2′-deoxyuridine, 5-IUdR, IdUrd) is an iodinated thymidine analogue that competitively inhibits phosphorylases. Idoxuridine can inhibit viral activity, particularly viral eye infections, including herpes simplex keratitis, by inhibiting DNA polymerase and affecting viral replication. Idoxuridine against feline herpesvirus has the IC50 value of 4.3 μM. Idoxuridine shows anti-orthopoxvirus activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Idoxuridine |
| CAS | 54-42-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C9H11IN2O5 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 5-Iodo-2′-deoxyuridine 5-IUdR IdUrd |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (353.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(I)=C2)=O)=O)O1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.1 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?