Få mere at vide
Idoxuridin, LoGiCal
Artikelnummer. 30462139
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462139 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462139 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0791.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Idoxuridine
CAS 54-42-2
Analyt- eller komponentnavne Idoxuridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 I N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Idoxuridine
InChI formel InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2,4-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 354.1
Mængde 10 mg
Formel vægt 353,9713 g/mol