Få mere at vide
Idoxifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Idoxifene |
| CAS | 116057-75-1 |
| Molekylær formel | C28 H30 I N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-[2-[4-[(1E)-1-(4-Iodophenyl)-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]ethyl]-pyrrolidine, 1-[2-[4-[(1E)-1-(4-Iodophenyl)-2-phenyl-1-butenyl]phenoxy]ethyl]-pyrrolidine, (E)-1-[2-[4-[1-(4-iodophenyl)-2-phenyl-1-butenyl]phenoxy]ethyl]-pyrrolidine, CB 7432, SB 223030 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30INO/c1-2-27(22-8-4-3-5-9-22)28(23-10-14-25(29)15-11-23)24-12-16-26(17-13-24)31-21-20-30-18-6-7-19-30/h3-5,8-17H,2,6-7,18-21H2,1H3/b28-27- |
| SMIL | C(=C(/CC)\C1=CC=CC=C1)(\C2=CC=C(OCCN3CCCC3)C=C2)/C4=CC=C(I)C=C4 |
| IUPAC navn | 1-[2-[4-[(E)-1-(4-iodophenyl)-2-phenylbut-1-enyl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 523.46 |
| Formel vægt | 523.137 |