Få mere at vide
IDO-IN-7, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476376 100 mg
16465948 10 mg
16452097 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16476376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13983
MedChemExpress IDO-IN-7 (NLG-919 analogue) is a a potent IDO1 inhibitor with an IC50 of 38 nM.
IDO-IN-7 (NLG-919 analogue) is a a potent IDO1 inhibitor with an IC50 of 38 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IDO-IN-7
CAS 1402836-58-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22N2O
Mængde 100 mg
Synonym NLG-919 analogue GDC-0919 analogue
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (177.07 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (88.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C1CCCCC1)CC(C2=C3C=CC=C2)N4C3=CN=C4
Molekylvægt (g/mol) 282.38
Formel vægt 282.38
Procent renhed 96.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death