Få mere at vide
IDO-IN-4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483637 50 mg -
16460306 2 mg -
16427628 10 mg 10mg
16420098 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18769
MedChemExpress IDO-IN-4 is an indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor, extracted from patent WO2014150677A1, Compound example 1 enantiomer 1.
IDO-IN-4 is an indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor, extracted from patent WO2014150677A1, Compound example 1 enantiomer 1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IDO-IN-4
Fysisk form Solid
CAS 1629125-65-0
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H35N3O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.53 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)NC2=CC([C@@H](C3)[C@@H]3C(O)=O)=CC=C2N(CC(C)C)CC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 437.57
Formel vægt 437.57
Procent renhed 98.11%