Få mere at vide
Idelalisib, Mikromol
Beskrivelse
Idelalisib, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Idelalisib |
| CAS | 870281-82-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Idelalisib |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H18 F N7 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | GS-1101, Idelalisib, CAL-101 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | FC1=CC=CC(N=C([C@@H](NC2=C(N=CN3)C3=NC=N2)CC)N4C5=CC=CC=C5)=C1C4=O |
| Vis mere |