Få mere at vide
Idebenone, TRC
Artikelnummer. 30133161
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133161 100 mg
30004572 10 mg
30007084 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI170050100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58186-27-9
Molekylær formel C19 H30 O5
Molekylvægt (g/mol) 338.44
Synonym 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(10-hydroxydecyl)-1,4-benzoquinone, 2,3-Dimethoxy-6-(10-hydroxydecyl)-5-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Avan, CV 2619, Daruma, Idebenone, Mnesis, Raxone
IUPAC navn 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dione
SMIL COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Idebenone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
Formel vægt 338.2093