Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Idebenone
Artikelnummer. 17251272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251272 5 g
17241272 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251272 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 DKK
    1544.65 DKK / 5g
    Spare 275.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58186-27-9 | C19H30O5, C19H30O5 | 338.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58186-27-9
Molekylær formel C19H30O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Idebenone
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig. Andre opløseligheder: svagt opløselig i methanol
Smeltepunkt 52,0 °C til 55,0 °C
Formel vægt 338.44