Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Idebenone
Artikelnummer. 17241272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17241272 1 g
17251272 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241272 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466770010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58186-27-9
Molekylær formel C19H30O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Idebenone
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig. Andre opløseligheder: svagt opløselig i methanol
Smeltepunkt 52,0 °C til 55,0 °C
Formel vægt 338.44
InChI nøgle JGPMMRGNQUBGND-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(OC)C(=O)C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C1=O
IUPAC navn 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 338.44