Få mere at vide
Idebenone-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Idebenone-13C1,d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3/i2+1D3 |
| Procent renhed | >95% |