Få mere at vide
IDE1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465807
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465807 5 mg
16462606 25 mg
16450669 1 mg
16439636 50 mg
16413078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465807 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100533
MedChemExpress IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.
IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IDE1
Fysisk form Solid
CAS 1160927-48-9
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H18N2O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (97.94 mM)
SMIL OC(C1=C(/C=N/NC(CCCCCC(O)=O)=O)C=CC=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 306.31
Formel vægt 306.31
Procent renhed 98.03%