Beskrivelse
- Bruges med standard tapedispensere
- Højstyrke klæbemiddel
- 10 ruller pr kasse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Medium styrke klæbebånd |
| Farve | Rød |
| Produkttype | Mærket ID-tape |
| Vis tekst | Afvist |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Dimensioner (LxB) | 66 x 50 mm |
| Længde (metrisk) | 66 mm |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |