Få mere at vide
ID-8, MedChemExpress
Beskrivelse
ID-8 is an inhibitor of dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase (DYRK). ID-8 sustains embryonic stem cell (ESC) self-renewal and pluripotency. ID-8 enhances Wnt-mediated hESC survival and proliferation via inhibition of DYRKs.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ID-8 |
| CAS | 147591-46-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14N2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (157.56 mM) |
| SMIL | OC1=CC2=C(C=C1)C([N+]([O-])=O)=C(C)N2C3=CC=C(OC)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.29 |
| Formel vægt | 298.29 |
| Vis mere |