Få mere at vide
ICS-analyter sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Artikelnummer. 30003128
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30003128 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30003128 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGICSAB2100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICS-analyter sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/ml i 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium/Chromium/Vanadium
CAS 7440-39-3, 7440-47-3, 7440-62-2
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnavne Barium/Chromium/Vanadium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HCl
Mængde 100 ml