Få mere at vide
ICS-analyter sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Beskrivelse
ICS-analyter sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/ml i 20% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium/Chromium/Vanadium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-47-3, 7440-62-2 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnavne | Barium/Chromium/Vanadium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Mængde | 100 ml |