Få mere at vide
ICS analyterer sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICS analyterer sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| CAS | 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-43-9, 7439-92-1 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnavne | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 50 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Copper 50 μg/mL/Manganese 50 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |