missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

iCRT3, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496617
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496617 5 mg
16492896 25 mg
16463898 10 mg
16444936 100 mg
16400267 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103705

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.

iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale iCRT3
Fysisk form Solid
CAS 901751-47-1
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H26N2O2S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (380.20 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NCCC1=CC=CC=C1)CSCC2=C(C)OC(C3=CC=C(CC)C=C3)=N2
Molekylvægt (g/mol) 394.53
Formel vægt 394.53
Procent renhed 98.18%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.